Learn More
BD Vacutainer™ Crossmatch-Serumröhrchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
Zusatzstoff:
K2-EDTA (Spray)
Röhrchengröße:
13 x 100 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Das BD Vacutainer™ System ist ein geschlossenes System, das optimal für die Kontrolle der voranalytischen Variabilität während der Probennahme und des Verarbeitungsprozesses entwickelt und getestet wurde. Das BD Vacutainer™ Crossmatch-Röhrchen wird identifiziert durch:
- Sterile evakuierte Röhre aus haltbarem PET-Kunststoff
- Farbcodierte pinkfarbene Hemogard™Kappe für die Verwendung mit Vacutainer-Nadeln und Röhrchenhaltern
- Das Spezialetikett ist größer als ein typisches Blocklabel, um mehr Informationen aufzuzeichnen
- Mischen: Die Röhrchen sollten mehrmals vorsichtig um 180° vor- und zurückgedreht werden (5 bis 6 Mal für Silica,8 bis 10 Mal für EDTA)
- Zentrifugationsbedingungen: ≤1300 g für 10 Minuten bei Raumtemperatur (25 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vacutainer Kreuzprobe-Röhrchen |
| Zusatzstoff | K2-EDTA (Spray) |
| Material | PET |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Hemogard |
| Kapazität (metrisch) | 6 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacutainer™ Nadeln und Röhrchenhalter |
| Verschlussfarbe | Rosa |
| Röhrchengröße | 13 x 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Gewinnung von entweder einer Vollblut- oder einer EDTA-Plasma-Probe |
| Mehr anzeigen |