Learn More
BD Vacutainer™ Zell-Trennröhrchen aus Glas
Artikelnummer. 12379299
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
Verschlussfarbe:
Blau/Schwarz
Orange/Grün
Zusatzstoff:
Natrium-Heparin
Natriumcitrat/FICOLL
Röhrchengröße:
16 x 125 mm
Packungsgröße:
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Zusatzstoff Röhrchengröße unitSize
12379299 8 mL Blau/Schwarz Natriumcitrat/FICOLL 16 x 125 mm 60 Stück
12917706 8 mL Orange/Grün Natrium-Heparin 16 x 125 mm 60 Stück
10381715 8 mL Blau/Schwarz Natriumcitrat/FICOLL 16 x 125 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12379299 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 362782
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Trennung von Lymphozyten, Monozyten und Plasma in einem einzigen Arbeitsschritt. BD™ Vacutainer™ Zelltrennröhrchen aus Glas ermöglichen die Entnahme und Verarbeitung von Vollblut in einem geschlossenen, sterilen Röhrchen, das mit Natriumcitrat oder Natriumheparin als Koagulanz vorbehandelt ist.
Das BD CPT™-System (Cell Preparation Tube) bietet eine einfache, standardisierte Methode zur Isolierung von peripheren Mononuklearen (PBMCs) aus Vollblut. In einem einzigen Prozess können bis zu 15 Millionen PBMCs innerhalb von 20 Minuten isoliert werden.
  • Verbesserte Konsistenz und Reproduzierbarkeit der Probenvorbereitung im Vergleich zu manuellen Gradiententrennungen
  • Schnellere Trennungen, da keine Gradienten vorbereitet oder die Probe manipuliert werden muss
  • Sichere Isolierung von Zellen mit reduziertem Kontaminationsrisiko durch das geschlossene, sterile Röhrchen
Der Vacutainer™ CPT™ bietet:
  • Glasröhrchen für Molekulardiagnostik mit durchsichtigem Etikett für eine einfache Betrachtung des Inhalts
  • Herkömmliche Verschlüsse sind farbcodiert, um das verwendete Antikoagulans leicht zu identifizieren
  • Dichtes Gradientenpolymer-Gel mit entweder Natriumcitrat oder Natriumheparin-Antikoagulant
  • Die Kapazität der Blutentnahme beträgt 4 oder8 ml (4ml-Röhrchen nur mit Natriumcitrat erhältlich)
  • Das Röhrchen ist für die In-vitro-Diagnostik mit CE-Kennzeichnung versehen
  • Zentrifugationsbedingungen: 1500–1800 g 15 Minuten lang bei 18–25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Produkttyp Zellenvorbereitungsröhrchen
Zusatzstoff Natriumcitrat/FICOLL
Material Glas
Sterilität Steril
Verschlusstyp Gefleckt, herkömmlich
Kapazität (metrisch) 8 mL
Verschlussfarbe Blau/Schwarz
Höhe (metrisch) 125 mm
Röhrchengröße 16 x 125 mm
Enthält Polyestergel, Dichtegradientenflüssigkeit
Markertyp Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Zertifizierung/Konformität CE