Learn More
BD Vacutainer™ Zell-Trennröhrchen aus Glas
Artikelnummer. 12917706
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
Verschlussfarbe:
Blau/Schwarz
Orange/Grün
Zusatzstoff:
Natrium-Heparin
Natriumcitrat/FICOLL
Röhrchengröße:
16 x 125 mm
Packungsgröße:
60 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Zusatzstoff Röhrchengröße Packungsgröße
12917706 8 mL Orange/Grün Natrium-Heparin 16 x 125 mm 60 Stück
12379299 8 mL Blau/Schwarz Natriumcitrat/FICOLL 16 x 125 mm 60 Stück
10381715 8 mL Blau/Schwarz Natriumcitrat/FICOLL 16 x 125 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12917706 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 362780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Trennung von Lymphozyten, Monozyten und Plasma in einem einzigen Arbeitsschritt. BD™ Vacutainer™ Zelltrennröhrchen aus Glas ermöglichen die Entnahme und Verarbeitung von Vollblut in einem geschlossenen, sterilen Röhrchen, das mit Natriumcitrat oder Natriumheparin als Koagulanz vorbehandelt ist.
Das BD CPT™ System (Zellvorbereitungsröhrchen) bietet eine einfache, genormte Methode für die Isolierung von mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PBMCs) aus dem Vollblut. In einem einzigen Prozess können bis zu 15 Millionen PBMCs innerhalb von 20 Minuten isoliert werden.
  • Verbesserte Probenvorbereitungskonsistenz und -reproduzierbarkeit im Vergleich zur manuellen Gradiententrennungen
  • Schnellere Trennungen, da die Gradienten nicht vorzubereitet oder die Probe manipuliert werden müssen
  • Sichere Isolierung von Zellen mit verringertem Risiko einer Kontamination, dank des verschlossenen, sterilen Röhrchens
Vacutainer™ CPT™:
  • Molekulardiagnostikröhrchen aus Glas mit durchsichtigem Etikett für eine einfache Sicht auf den Inhalt
  • Klassische Verschlüsse sind farbcodiert, um den verwendeten Antikoagulationsstoff einfach zu identifizieren
  • Dichtegradienten-Polymergel mit entweder Natriumcitrat oder Natriumheparin-Antikoagulationsstoff
  • Blutentnahmekapazität beträgt 4 oder 8 ml (4 ml sind nur bei Natriumcitrat lieferbar)
  • Röhrchen mit CE-Kennzeichnung für die Anwendung bei der In-vitro-Diagnostik
  • Zentrifugationsbedingungen: 1500–1800 g für 15 Minuten bei 18–25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Produkttyp Zellenvorbereitungsröhrchen
Zusatzstoff Natrium-Heparin
Material Glas
Sterilität Steril
Verschlusstyp Gefleckt, herkömmlich
Kapazität (metrisch) 8 mL
Verschlussfarbe Orange/Grün
Höhe (metrisch) 125 mm
Röhrchengröße 16 x 125 mm
Enthält Polyestergel, Dichtegradientenflüssigkeit
Markertyp Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Zertifizierung/Konformität CE