Learn More
BD Vacutainer™ K3-EDTA-Röhrchen aus Kunststoff mit Hemogard-Verschluss
Beschreibung
- Lavendelfarbener Hemogard™-Verschluss
- Zur Verwendung mit Vollblut oder EDTA-Plasmaproben
- Das Additiv K3 Kaliumsalz von EDTA ist eine Flüssigkeit Im Vacutainer-Röhrchen und wirkt als Koagulans
- Erhältlich in den Größen 2 ml, 3 ml und 4 ml.
- Der Unterschied zwischen K2EDTA und K3EDTA besteht darin, dass das K3 eine flüssige Lösung in den Röhrchen ist, während das K2 eine flüssige Lösung ist, die auf die Röhrchen aufgesprüht wird
Spécification
Spécification
| Produkttyp | K2EDTA-Röhrchen |
| Zusatzstoff | K3EDTA-Additiv |
| Material | Kunststoff |
| Verschlusstyp | Hemogard |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Markertyp | Block |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ICSH (International Council Society of Haematology) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BD Vacutainer K3E 3.6 mg Blood Collection Tubes
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium EDTA Dihydrate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?