Learn More
BD Vacutainer™ Mikrobiologie-Röhrchen C& S
Artikelnummer. 12927776
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12927776 10 ml 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12927776 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 364955
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
runder Boden mit BD Hemogard™ Kunststoffverschluss für die Sammlung und den Transport von Urinproben, grün, Volumen 10 ml, 16 mm x 100 mm BD Vacutainer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Rund
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sammlung und Transport von Urinproben
Höhe (metrisch) 100 mm
Volumen (metrisch) 10 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TUBE URIN PLH 16X100 10 C&S KAGN CE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Borax