Learn More
BD Vacutainer™ Mikrobiologie-Röhrchen C& S
Artikelnummer. 12997766
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4,0 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12997766 4,0 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12997766 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 364958
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Runder Boden mit BD Hemogard™ Kunststoffverschluss für die Sammlung und den Transport von Urinproben, grün, Volumen 4 ml, 13 mm x 75 mm BD Vacutainer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Grün
Verschlusstyp Hemogard™
Bodenform Rund
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sammlung und Transport von Urinproben
Höhe (metrisch) 75 mm
Volumen (metrisch) 4,0 mL