Learn More
BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff
Artikelnummer. 12937766
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 mL
8 mL
Bodenform:
Konisch
Rund
Verschlusstyp:
Hemogard™
Konventionelle Gummistopfen
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Bodenform Verschlusstyp Packungsgröße
12937766 4 mL Rund Hemogard™ 1000 Stück
12957766 8 mL Konisch Konventionelle Gummistopfen 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12937766 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 368500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 €
    395.60 € / 1000 Stück
    Sparen 23.40 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Entnahme und den Transport von Urinproben. BD Vacutainer™ Urinanalyse-Röhrchen aus Kunststoff sind sterile evakuierte Röhrchen mit oder ohne Konservierungsmittel zur Verwendung mit BD Entnahmegeräten. Erhältlich in vielen Größen mit rundem o
BD Vacutainer™ Urinprodukte für die Entnahme und den Transport von Urinproben bieten den gleichen Grad an Sicherheit und Standardisierung wie BD Blutentnahmeprodukte.
  • Entwickelt, um genaue Patientenergebnisse zu liefern und gleichzeitig das Risiko zu verringern, dass medizinische Fachkräfte mit gefährlichen Proben in Berührung kommen
  • Zur Verwendung mit BD Entnahmegeräten, Probenbechern, 24-Stunden-3 l-Behältern und Transferhalmen
  • In auslaufsicheren Urinröhrchen können Urinproben sicher zur Analyse ins Labor transportiert werden
  • Die Optionen umfassen die Bodenform (rund oder konisch) und die Verschlussart (konventionell oder Hemogard™)
  • Die meisten Größen sind frei von Konservierungsmitteln/Zusatzstoffen
  • Das 8 ml-Röhrchen (Herst.-Nr. 364938) enthält ein Konservierungsmittel: 0,4 % Chlorhexidin, 5,6 % Ethylparaben und 94 % Natriumpropionat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Urinanalyse-Röhrchen
Verschlussfarbe Beige
Verschlusstyp Hemogard™
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material PET
Sterilität Steril
Zusatzstoff Kein Additiv
Bodenform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Urin-Analyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Urinentnahmegeräte (Becher, Transferhalme, 24 Std.-Behälter)
Etikettbeschreibung Papier
Anzahl pro Packung 100/Packung
Volumen (metrisch) 4 mL