Learn More
BD Vacutainer™ Drucktasten-Blutabnahmesets mit Luer-Adapter
Beschreibung
Diese Blutentnahmesets verfügen über einen per Knopfdruck aktivierten Nadeleinzug für sofortigen Schutz vor Verletzungen durch Nadelstiche. Sie eignen sich hervorragend für die venöse Blutentnahme oder für kurzfristige Infusionen von bis zu zwei Stunden, insbesondere in risikoreichen Umgebungen. Es ’ist so einfach zu bedienen, dass nur eine minimale Schulung erforderlich ist.
Jedes Set ist ein steriles, geschlossenes System, das Folgendes beinhaltet: Eine Injektionsnadel, farbcodierte Flügel (basierend auf der Nadelstärke), ein Schlauch mit kleinem Durchmesser und ein Verbindungsstück mit Luer-Adapter. Einige Optionen umfassen auch einen vormontierten Halter.
- Der Sicherheitsmechanismus bietet in Sekundenschnelle Schutz vor Verletzungen durch Nadelstiche
- Der Drucktastenmechanismus kann innerhalb der Vene ohne Beschwerden des Patienten aktiviert werden
- Die Nadel zieht sich sofort vollständig und dauerhaft in das Gehäuse ein
- Einhändige Aktivierung, so dass die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet bleibt
- Das Blut fließt unmittelbar nach dem Zugang zur Vene in die Prüfkammer, um die erfolgreiche Blutentnahme vor der Entnahme zu überprüfen
- Latexfreie Materialien, mit Schläuchen, die sich nicht winden oder einrollen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Per Knopfdruck aktiviertes Blutentnahme-Set |
| Farbe | Blau |
| Kanülen-Gauge | 25 G |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blutentnahme und kurzzeitige Infusion |
| Enthält | Luer-Lock-Adapter |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 0,75 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 12 Zoll |
| Länge (metrisch) Kanüle | 19 mm |
| Mehr anzeigen |