Learn More
BD Vacutainer™ Serumröhrchen
Artikelnummer. 12957686
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
10 ml
Röhrchengröße:
13 x 75 mm
16 x 100 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Röhrchengröße Packungsgröße
12957686 10 ml 16 x 100 mm -
12937686 4 mL 13 x 75 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12957686 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 367895
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zum Erhalt einer Serumprobe verwendet BD Vacutainer™ Serumröhrchen bestehen aus haltbarem PET-Kunststoff mit einem Hemogard™-Verschluss. Es enthält Silikapartikel, die zum Auslösen der Gerinnungsfunktion zugesetzt werden und mit CAT und CE gek
In order to obtain serum samples from plastic tubes, the tube must have a coagulation activator added. As the plastic surface alone is insufficient to trigger the coagulation within an acceptable time, BD Vacutainer™ plastic serum tubes have silica particles added for this purpose.
  • These tubes are marked with the acronym CAT (Clot Activator Tube)
  • Recommended minimum time for coagulation from patients who have not been treated with anticoagulants is 60 minutes
  • Centrifuging conditions: ≤1300 g for 10 minutes at 18–25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Serumröhrchen
Zusatzstoff Silika
Material PET
Verschlusstyp Hemogard
Kapazität (metrisch) 10 ml
Verschlussfarbe Rot
Röhrchengröße 16 x 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Erhalt einer Serumprobe verwendet
Markertyp Block
Zertifizierung/Konformität CE, CAT
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TUBE PLN PLH 16X100 10.0 BLBLCE RD
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: quartz