Learn More
BD Vacutainer™ Venöse Blutabholröhren: SST™ Serumtrennungsröhren
Beschreibung
- Enthalten Sie sprühbeschichtetes Siliziumdioxid und ein Polymergel zur Serumtrennung.
- Eine effiziente Methode zur Serumprobenvorbereitung bereitstellen und helfen, den Laborablauf zu verbessern
- Röhrchen, die als Best Practice Formulary gekennzeichnet sind, erfüllen anspruchsvolle Anforderungen an komplexe diagnostische Instrumente und aktuelle klinische Richtlinien
- Erhältlich mit goldenem konventionellen Rohrstopfen oder rot/grauem Hemogard™ Röhrchenverschluss, der menschlichen Kontakt mit Blut am Stopfen oder Schlauchrand verhindert
Evakuierte Schläuche erleichtern die Blutentnahme
- Blut wird direkt aus der Vene in die evakuierten sterilen Sammelröhrchen entnommen
- Es ist nur eine Venenpunktion erforderlich, um mehrere Proben zu entnehmen
- Die Schläuche können gewechselt werden, während Nadel und Kunststoffhalter am Arm des Patienten'verbleiben
- Verschlüsse sind farblich codiert
- Hergestellt aus Polyethylenterephthalat (PET)
- Sicherere Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter, indem Sie (1) das Risiko eines Röhrchenbruchs bei der Handhabung verringern; (2) Brechen beim Zentrifugieren von Röhrchen mit höheren Drehzahlen vermeiden und (3) Brechen oder Absplittern von Röhrchenrändern beim Entfernen und Wiedereinsetzen des Stopfens verhindern
- Neben der Verringerung potenzieller Verletzungen führen weniger Röhrenbrüche zu weniger Arbeitsabbrüchen und weniger Nachziehungen durch Patienten, was für einen reibungsloseren Alltag sorgt
Hemogard™ Stopfen
- Sicherheitsschild für eine sicherere Handhabung von Röhrchen
- Der Gummistopper ist im Kunststoffschutz versenkt, sodass alle Tropfen, die von einer Blutabnahmenadel zurückbleiben, von möglichem Kontakt isoliert bleiben
- Der Schild ist so konzipiert, dass das Laborpersonal vor direktem Kontakt mit Blut am Stopper oder am äußeren Rand des Rohrs sowie vor Blutspritzern beim Öffnen des Rohrs schützt
Spezifikation
Spezifikation
| Zusatzstoff | Polymergel/Kieselsäureaktivator |
| Material | Kunststoff |
| Verschlusstyp | Traditionelle Mütze |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Verschlussfarbe | Rot/Grau |
| Röhrchengröße | 16 x 125 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz bei Serumbestimmungen in der Chemie |