Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen
Artikelnummer. 10213924 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Digitale Druckanzeige
Digitaler Zeitmesser
Druckregler
Einlegeboden
Präzisionssteuerungsventil
RS232-Computerschnittstelle
Tablett
Temperaturregler
Tür
Türdichtung
Untergestell
Vakuumanschluss-Kit
Vakuumkammer
Werkseitig installierte Optionen
Zentraler Überwachungsanschluss
Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M/P and VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6060 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT 6130 M
VT6060 M/P
VT 6025
VT 6060 M
Packungsgröße:
1 SET
1 Stück
Artikelnummer. 10213924
Marke: Thermo Scientific™ 51900197
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie aus einer Reihe von Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen.
Wählen Sie aus einer Reihe von Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ofenzubehör und -optionen für Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen.
Beschreibung: Digicon™ S Temperaturregler mit analoger Schnittstelle 0-20 mA/0-10 V VT 6130 P
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Digicon™ S Temperaturregler, 400°C
Zur Verwendung mit (Geräte) VT 6130 P
Temperatur (metrisch) 400 °C
Typ Temperaturregler