Learn More
- Home
- Products
- Trockenschränke und Öfen
- Ofenzubehör
- Thermo Scientific™ Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen
Thermo Scientific™ Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen
Artikelnummer. 10383192 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Digitale Druckanzeige
Digitaler Zeitmesser
Druckregler
Einlegeboden
Präzisionssteuerungsventil
RS232-Computerschnittstelle
Tablett
Temperaturregler
Tür
Türdichtung
Untergestell
Vakuumanschluss-Kit
Vakuumkammer
Werkseitig installierte Optionen
Zentraler Überwachungsanschluss
Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M/P and VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6060 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT 6130 M
VT6060 M/P
VT 6025
VT 6060 M
Packungsgröße:
1 SET
1 Stück
27 product options available for selection
| Artikelnummer. | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 10383192 | Druckregler | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | 1 Stück |
| 11671661 | Temperaturregler | VT 6060 P,VT 6130 P | 1 Stück |
| 10482014 | Temperaturregler | VT 6060 P | 1 Stück |
| 10213924 | Temperaturregler | VT 6130 P | 1 Stück |
| 10517611 | Digitaler Zeitmesser | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | 1 Stück |
| 10321002 | Werkseitig installierte Optionen | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | 1 Stück |
| 10472614 | Tür | VT 6130 P | 1 Stück |
| 10397603 | Tür | VT 6060 P | 1 Stück |
| 10376434 | Vakuumkammer | VT 6130 P | 1 Stück |
| 11611631 | Vakuumkammer | VT 6060 M | 1 Stück |
| 11621631 | Vakuumkammer | VT 6130 M | 1 Stück |
| 10490884 | Vakuumkammer | VT 6060 P | 1 Stück |
| 11661621 | Digitale Druckanzeige | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | 1 Stück |
| 10100991 | Türdichtung | VT 6060 M | 1 Stück |
| 11681621 | Türdichtung | VT 6130 M | 1 Stück |
| 11671631 | Zentraler Überwachungsanschluss | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | 1 Stück |
| 10066581 | RS232-Computerschnittstelle | VT 6060 M/P and VT6130 M/P | 1 Stück |
| 11567199 | Präzisionssteuerungsventil | VT 6025 | 1 Stück |
| 11696440 | Einlegeboden | VT 6025 | 1 Stück |
| 11681471 | Einlegeboden | VT 6060 M | 1 Stück |
| 11691471 | Einlegeboden | VT 6130 M | 1 Stück |
| 10467281 | Untergestell | VT 6130 M/P | 1 Stück |
| 12778696 | Untergestell | VT6060 M/P | 1 Stück |
| 10408631 | Vakuumanschluss-Kit | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 SET |
| 11621521 | Zubehör | VT 6130 M/P | 1 Stück |
| 10337442 | Tablett | VT6060 M/P | 1 Stück |
| 10520875 | Tablett | VT6060 M/P | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10383192
Lieferant
Thermo Scientific™
Lieferanten-Nr.
51900193
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3988.30 EUR gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Reihe von Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ofenzubehör und -optionen für Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Druckregler mit Magnetventil |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VT 6060 M/P and VT6130 M/P |
| Typ | Druckregler |