Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Digitale Druckanzeige
Digitaler Zeitmesser
Druckregler
Einlegeboden
Präzisionssteuerungsventil
RS232-Computerschnittstelle
Tablett
Temperaturregler
Tür
Türdichtung
Untergestell
Vakuumanschluss-Kit
Vakuumkammer
Werkseitig installierte Optionen
Zentraler Überwachungsanschluss
Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M/P and VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6060 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT 6130 M
VT6060 M/P
VT 6025
VT 6060 M
Packungsgröße:
1 SET
1 Stück
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Reihe von Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ofenzubehör und -optionen für Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen.
Beschreibung: Nenntemperatur von 400°C, (Tür ohne Sichtfenster) für VT 6130 P
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Solltemperatur von 400 °C (Tür ohne Inspektionsfenster) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VT 6130 P |
| Temperatur (metrisch) | 400 °C |
| Typ | Tür |