Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Digitale Druckanzeige
Digitaler Zeitmesser
Druckregler
Einlegeboden
Präzisionssteuerungsventil
RS232-Computerschnittstelle
Tablett
Temperaturregler
Tür
Türdichtung
Untergestell
Vakuumanschluss-Kit
Vakuumkammer
Werkseitig installierte Optionen
Zentraler Überwachungsanschluss
Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte):
VT 6025
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M/P and VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P,VT 6130 P
VT 6060 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT 6130 M
VT6060 M/P
VT 6025
VT 6060 M
Packungsgröße:
1 SET
1 Stück
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Reihe von Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ofenzubehör und -optionen für Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen.
Beschreibung: 24-Stunden-Zeitschaltuhr (20 h bei 60 Hz)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 20-Stunden-Timer (24 h bei 50 Hz) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | VT 6060 M/P and VT6130 M/P |
| Typ | Digitaler Zeitmesser |