Learn More
Eppendorf™ VacuTip II
Artikelnummer. 15881535 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
60 μm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Inside Packungsgröße
15881535 60 μm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15881535 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5195000044
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eppendorf hat auch kein Allheilmittel, dafür aber die richtige Mikrokapillare für Ihre Cell Manipulation-Anwendung. Mit unseren hochwertigen Kapillaren runden Sie Ihren Pool an Cell Manipulation-Geräten harmonisch ab. So steht Ihnen die optimale Auswahl an Werkzeugen für erfolgreiche Versuchsdurchführungen zur Verfügung.
  • 25° Spitzenwinkel
  • Flanschlänge 0.5 mm
  • Glattes abgerundetes Spitzenende gewährleistet sanftes Halten
  • Sterilisiert durch validierte Gammabestrahlung
  • Nicht zytotoxisch (durch Mausembryotests nachgewiesen)
  • Kapillarsicher für optimalen Schutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (Metric) Inside 60 μm
Außendurchmesser (metrisch) 110 μm