Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT Vollsteuerung, integrierte Version
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16291752 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Einschränkungen:
0,1 bis 1.080 mbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16291752
Marke: VACUUBRAND™ 20700060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die VACUU·SELECT Vollsteuerung mit Touchscreen ist einfach zu bedienen, vielseitig und effizient. Diese unabhängige Steuerung ist ideal für alle vorhandenen Vakuumquellen. Zur Verdampfung von Lösungsmitteln erkennt die VACUU·SELECT Vollsteuerung den Siedepunkt.
  • Lieferung komplett und gebrauchsfertig, einschließlich integriertem Ventil und üblichen Schlauchanschlüssen
  • Zeitersparnis durch vordefinierte Vakuumanwendungen und automatische Siedepunkterkennung
  • Einfache Einrichtung - VACUU·SELECT in Reihe zwischen Pumpe und Vakuumanwendung
  • Das integrierte Entlüftungsventil ermöglicht den Anschluss von Inertgasen, das Rückschlagventil minimiert die Interaktion mit anderen Anwendungen an derselben Vakuumversorgung
  • Integrierte Version zur Panelmontage
  • Das im Lieferumfang enthaltene Inline-Magnetventil und der Sensor werden automatisch über das proprietäre VACUU·BUS-System konfiguriert
  • Integrierte Hilfefunktion
  • Erstellen Sie bequem mit Drag-and-Drop einzigartige Anwendungen
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Messbereich: 0,1 bis 1080 mbar (0,1 bis 810 torr)
  • Messprinzip: Keramikmembran (Aluminium), kapazitiv, gasunabhängig, Absolutdruck
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 1 mbar/hPa/torr
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung, II 3/-G IIC T4 x interne Atm. den USA
Abmessungen (L x B x H) 152 x 126 x 108 mm
IP-Schutzart IP 40
Enthält Integrierter Schlauchanschluss DN (4-5 mm)
Einschränkungen 0,1 bis 1.080 mbar
Modell Integrierte Version
Sensoren VACUU·SELECT
Typ Vollsteuerung
Gewicht (metrisch) 1,3 kg