Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT Vollsteuerung, Gerüstmontage
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16271421 Tienda Vacuubrand Productos
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Laborgerüstmontage
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16271421
Marca: VACUUBRAND™ 20700080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Diese anwenderfreundliche, unabhängige Steuerung ist ideal für alle vorhandenen Vakuumquellen. Die intuitive, anwendungsbasierte VACUU·SELECT Benutzeroberfläche bietet vordefinierte Vakuumprozesse für alle gängigen Laboranwendungen sowie die Siedepunktbestimmung zur Lösungsmittelverdampfung.
  • Lieferung komplett und gebrauchsfertig, einschließlich integriertem Ventil und üblichen Schlauchanschlüssen
  • Zeitersparnis durch vordefinierte Vakuumanwendungen und automatische Siedepunkterkennung
  • Einfache Einrichtung - VACUU·SELECT in Reihe zwischen Pumpe und Vakuumanwendung
  • Das integrierte Entlüftungsventil ermöglicht den Anschluss von Inertgasen, das Rückschlagventil minimiert die Interaktion mit anderen Anwendungen an derselben Vakuumversorgung
  • Das im Lieferumfang enthaltene Inline-Magnetventil und der Sensor werden automatisch über das proprietäre VACUU·BUS-System konfiguriert
  • Integrierte Hilfefunktion
  • Bequeme Erstellung einzigartiger Anwendungen mit Drag-and-Drop
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Messbereich: 0,1 bis 1080 mbar (0,1 bis 810 torr)
  • Messprinzip: Keramikmembran (Aluminium), kapazitiv, gasunabhängig, Absolutdruck
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Genauigkeit ± 1 mbar/hPa/torr
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifizierung, II 3/- G IIC T4 x interne Atm. den USA
Beschreibung Integrierter DN-Schlauchanschluss (4-5 mm)
Abmessungen (L x B x H) 152 x 127 x 188 mm
Zur Verwendung mit Laborgerüstmontage
Frequenz 50 bis 60 Hz
IP-Schutzart IP 40
Einschränkungen Messung: 0,1-1080 mbarr
Steckertyp CEE/CH/UK/US/AUS/CN
Sensoren VACUU·SELECT
Typ Vollsteuerung
Gewicht (metrisch) 2 kg
Spannung 100/230 V
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado