Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT + VSP 3000, Feinvakuum-Steuerungspakete
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16221762 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
RE/RZ 2.5 bis RE/RZ 6
RE/RZ 9
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit unitSize
16221762 RE/RZ 9 1 Stück
16201762 RE/RZ 2.5 bis RE/RZ 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16221762 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20700111
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For vacuum control of fine vacuum applications, with continuous control range from atmosphere to fine vacuum (10-3 mbar). Complete package includes controller with fine vacuum gauge, an inline isolation valve, and accessories for connection via small flanges.
  • Zur Vakuumkontrolle in allen Feinvakuumanwendungen in Chemielaboren
  • Kontinuierlicher Regelbereich von 5 mbar bis Feinvakuum (10 -3 mbar)
  • Vereinfachte Laborarbeit durch die grafische Benutzeroberfläche mit integrierter Hilfefunktion
  • Vordefinierte Anwendungen sparen Zeit und garantieren reproduzierbare Ergebnisse
  • Das proprietäre Pirani-Feinvakuum-Messgerät bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit und Mechanische Robustheit
  • Inline-Magnetventil und Sensor werden automatisch über die proprietäre Software konfiguriert. VACUU·BUS System
  • Messprinzip: Wärmeleitfähigkeit (Pirani), chemisch beständige Kunststoffe/Keramik
  • Der Anwendungseditor ermöglicht eine bequeme Anpassung mit Drag-and-Drop
  • Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
  • Auswahl aus 14 Sprachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 15%
Beschreibung Kleiner Flanschanschluss: KF DN 25
Abmessungen (L x B x H) 152 x 127 x 41 mm
Elektrische Anforderungen 50 bis 60 Hz
Zur Verwendung mit RE/RZ 9
IP-Schutzart IP 40
Enthält Steuerung mit Feinvakuum-Messgerät, Inline-Absperrventil und Zubehör für den Anschluss an kleine Flansche
Einschränkungen 1 x 10-3 bis 1000 mbar
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Gesamtlänge (metrisch) 2 m (Kabel)
Steckertyp CEE/CH/UK/US/AUS/CN
Sensoren VSP 3000
Gewicht (metrisch) 0,6 kg
Spannung 100/230 V