Learn More
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT + VSP 3000, Fine Vacuum Control Packages
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Drehschieberpumpe Modell RE/RZ 9
Drehschieberpumpen Modelle RE/RZ 2.5 bis RE/RZ 6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Vakuumkontrolle in allen Feinvakuumanwendungen in Chemielaboren
- Kontinuierlicher Regelbereich von Atmosphäre bis Feinvakuum (10-3 mbar)
- Vereinfachte Laborarbeit durch die grafische Benutzeroberfläche mit integrierter Hilfefunktion
- Vordefinierte Anwendungen sparen Zeit und garantieren reproduzierbare Ergebnisse
- Das proprietäre Pirani-Feinvakuum-Messgerät bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit und Mechanische Robustheit
- Das Inline-Magnetventil und der Sensor werden automatisch über das geschützte VACUU·BUS-System konfiguriert
- Messprinzip: Wärmeleitfähigkeit (Pirani), chemisch beständige Kunststoffe/Keramik
- Der Anwendungseditor ermöglicht eine bequeme Anpassung mit Drag-and-Drop
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 15% |
| Beschreibung | Kleiner Flanschanschluss: KF DN 16 |
| Abmessungen (L x B x H) | 152 x 127 x 41 mm |
| Elektrische Anforderungen | 50 bis 60 Hz |
| Zur Verwendung mit | Drehschieberpumpen Modelle RE/RZ 2.5 bis RE/RZ 6 |
| IP-Schutzart | IP 40 |
| Enthält | Steuerung mit Feinvakuum-Messgerät, Inline-Absperrventil und Zubehör für den Anschluss an kleine Flansche |
| Einschränkungen | 1 x 10-3 bis 1000 mbar |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 40 °C |
| Gesamtlänge (metrisch) | 2 m (Kabel) |
| Mehr anzeigen |