Learn More
VACUUBRAND™ VACUUBUS™ CVC3000 Solenoid-Ventile für Vakuumregler
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Typ:
Isolationsmagnetventil
Magnetventil für Belüftung
Magnetventil für Kühlmittel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Modernste Vakuummessgeräte für Labor und Industrie müssen hohen Ansprüchen an die chemische Beständigkeit des Messkopfs, die Zuverlässigkeit beim Einsatz unter rauen Bedingungen und die Anwenderfreundlichkeit der Schnittstelle genügen. VACUUBRAND verfügt über ein umfassendes Sortiment an elektronischen Geräten zur Messung des Luftdrucks in einem Bereich bis 5 x 10-9 mbar.
- durch zyklisches Ein-/Ausschalten der Pumpe (mit CVC 3000 Controller mit Modul VMS-B)
- durch zyklisches Öffnen/Schließen eines Inline-Magnetventils (CVC 3000) oder
- durch kontinuierliche Änderung der Pumpenmotordrehzahl (VARIO™ Pumpen in Verbindung mit CVC 3000)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | CVC3000 Vakuumregler |
| Typ | Magnetventil für Belüftung |