Beschreibung
- Wählen Sie zwischen Ultivavakuum (ohne Regelung) oder erweiterter Vakuumregelung für die Prozessregulierung und Methodenentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tischgefriertrockner |
| Kapazität (metrisch) | 4.5 L |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis -105 °C |
| Material | Edelstahl |
| Modell | Erweiterte Vakuumsteuerung |
| Steckertyp | Nordamerika |
| Spannung | 220/240 V |