Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vakuumschlauch mit Schnellverschluss, Silikon
Artikelnummer. 15982600 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
15982600 1 m 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15982600
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 1ZAS0016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Biegsamer und langlebiger Silikonschlauch für Schnellverbindungen mit dem Combisart Vakuumkammersystem.
  • Zur Verwendung mit der Combisart Mehrfach-Absaugvorrichtung
  • Langlebig
  • Flexibel
  • widerstandsfähig / resistent
  • Schnellverbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 1 m
Zur Verwendung mit Combistart Vakuumkammer-Systeme
Enthält Schnellverbindung