Learn More
Thermo Scientific™ Vakuumhydrolyseröhrchen
Artikelnummer. 13150093 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13150093 1 mL 1 Stück
13160093 6 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13150093 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS29570
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Derivatisierungen und andere Reaktionen im kleinen Maßstab zuverlässig und mit Leichtigkeit durch.
Ideale Applikationen
  • Allgemeine Probeninkubation und -verdampfung in verschiedenen Röhrchengrößen
  • Derivatisierungsreaktionen (Silylierung, Alkylierung und Acylierung) für die GC-Probenvorbereitung
  • Proteinhydrolyse und Vakuumhydrolysereaktionen für die Aminosäurenanalyse mittels HPLC
Zusätzliche Funktionen
  • LED-Anzeige: Abstimmung der digitalen Anzeige mit dem Thermometer im Block, um den Temperatur-Sollwert zu kalibrieren
  • Modulares Design: Austausch der Aluminiumblöcke und Fläschchen, Anschluss einer kompatiblen Verdampfungseinheit
  • Vier Ausführungen: Einfachblock- und Dreifachblock-Modell, jeweils nur mit Heizfunktion oder mit Heiz- und Rührfunktion
  • Optionale Temperaturkontrolle im Block mittels Temperaturfernsonde, eines optionalen Zubehörteils zur Temperaturregulierung von Block-Wells oder Probenröhrchen
Vollständiges Reacti-Therm Proben-Derivatisierungssystem
Das Derivatisierungssystem kann Heiz-, Rühr- und Verdampfungsfunktionen in einem vielseitigen, modularen System kombinieren, das sich leicht in Ihre Anwendung einbinden lässt.
  • Reacti-Therm Heiz- und Rührmodul
  • Reacti-Vap Verdampfungsmodul
  • Reacti-Blöcke, Reacti-Vial Magnetrührer und Reacti-Vial kleine Reaktionsröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 mL
Menge 1