Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Kalibrierungszertifikat |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell 400 |
| Typ | Einlegeboden |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Individueller Übertemperaturschutz für jedes Regal-MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) |
| Enthält | Lokale Temperaturerfassung (Schaltung mit 4 Pt100-Drähten) |
| Material | Aluminium |