Learn More
Leybold TRIVAC B zweistufige Drehschieber-Vakuumpumpe
Beschreibung
- Äußerst zuverlässige und kompakte, robuste Bauweise
- ATEX-Explosionsschutz, optional
- Geräuscharm/vibrationsarm
- Energieeffizient
- Für Anwendungen mit mittleren bis hohen Vakuumanforderungen
- Zertifiziert nach ATEX-Richtlinie 2014/34EU
- Äußerst auslaufsicher
- Umfassende Auswahl an Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Motordrehzahl | 4 bis 65 m3/Std. |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Modell | TRIVAC D8B |
| Frequenz | 50 Hz |
| Pumpentyp | Drehschieber-Vakuumpumpe |
| Anwendungen | Anwendungen mit mittleren bis hohen Vakuumanforderungen |
| Ölsorte | LEYBONOL LVO 100 |
| Anzahl Stufen | Zwei |
| Maximaler Druck | 10-4 mbar |
| Spannung | 230 V |