Learn More
Memmert Vacuum pump 230V 50Hz with chemically resistant 4x diaphragm, app 50l/min, 3m3/h, for VO29
Marke:  Memmert VO29E07509
Vacuum pump 230V 50Hz with chemically resistant 4x diaphragm, app 50l/min, 3m3/h, for VO29
Artikelnummer. 16338037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4720.00 €
    4326.00 € / 1 Stück
    Sparen 394.00 €
    8% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-02-2026