Beschreibung
- Option model can be switched between 230V/50Hz and 120V/60Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 7 mbar without Gas Ballast |
| Motordrehzahl | 2.0 m³/hr. |
| Material | Stainless Steel |
| Geräuschpegel | 45 dbA |
| Steckertyp | IEC |
| Gewicht (metrisch) | 13.6 kg |
| Flussrate | 2 m³/h |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Pumpentyp | Chemical Resistant Diaphragm Pump |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Mehr anzeigen |