Learn More
Borer Chemie™ glisseal N
Artikelnummer. 17780437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 × 30 g
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17780437 10 × 30 g 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17780437 Lieferant Borer Chemie™ Lieferanten-Nr. 514200.00CA30
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vakuumbeständiges, silikonfreies Laborfett zum Abdichten und Schmieren von festen und rotierenden geschliffenen Verbindungen aus Glas sowie zum Schmieren von Verbindungen aus Kunststoffen und Metallen. glisseal N ist in einem breiten Temperaturbereich beständig und tropft nicht.
  • Silikonfrei
  • Vakuumbeständig
  • In praktischen Tuben
  • Sehr wirtschaftlich, nur sehr dünn auftragen
  • Ausgezeichnete Temperaturstabilität von -40 °C bis +200 °C
  • Gleichbleibende Konsistenz, kein Tropfpunkt
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Gase
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Produkttyp Gleitmittel auf Paraffinbasis
Format Paste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen unter normalen Bedingungen und unter Vakuum
Farbe Durchsichtig
Verpackung Schachtel mit 10 Tuben à 30 g
Menge 10 × 30 g
Gewicht (angloamerikanisch) 10,5 oz.
Gewicht (metrisch) 300 g