Learn More
Systec™ Vakuumeinrichtung
Artikelnummer. 10385295
Click to view available options
Pumpentyp:
Vakuumsystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10385295
Marke: Systec™ 9602
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie dieses Vakuumsystem zusammen mit Systec™ Autoklaven. Systec Vakuumsysteme verbessern den Luftaustritt aus der Kammer, porösen Materialien und hohlen Gegenständen sowie die Sterilisation von Abfällen in Entsorgungsbeuteln.
  • Vakuumsystem mit Wasserringpumpe
  • Für Systec-Autoklaven VX-40, VX-55, DX-23 und VX-45 
  • Für einfache und gepulst-fraktionierte Vorvakuumverfahren
  • Effektive Trocknung nach Sterilisation und Belüftung durch sterile gefilterte Luft
Spezifikation
Pumpentyp Vakuumsystem