Learn More
Vadadustat, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098019
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16483318 10 mg 10 Milligramm
16464566 100 mg 100 Milligramm
16449856 50 mg 50 Milligramm
16406047 5 mg -
16400056 2 mg 2 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16483318
Marke: Medchem Express HY101277
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vadadustat
CAS 1000025-07-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H11ClN2O4
Menge 10 mg
Synonym PG-1016548 AKB-6548
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 306.7
Formelmasse 306.7
Reinheit (%) 99.25%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation