Learn More
Valbenazin (~90 % Reinheit), TRC
Artikelnummer. 30456414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456414 5 mg 5 Milligramm
30452450 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV0870005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1025504-45-3
Summenformel C24 H38 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 418.57
Synonym L-Valine, (2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-yl ester, Ingrezza, NBI 98854, Valbenazine, (2R,3R,11bR)-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-1,3,4,6,7,11b hexahydro-2H-pyrido[2,1-a]isoquinolin-2-yl L-valinate
IUPAC-Name [(2R,3R,11bR)-9,10-Dimethoxy-3-(2-Methylpropyl)-2,3,4,6,7,11b-Hexahydro-1H-Benzo[a]Quinolizin-2-yl] (2S)-2-amino-3-methylbutanoat
SMILES COc1cc2CCN3C[C@@H](CC(C)C)[C@@H](C[C@@H]3c2cc1OC)OC(=O)[C@@H](N)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valbenazine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H38N2O4/c1-14(2)9-17-13-26-8-7-16-10-21(28-5)22(29-6)11-18(16)19(26)12-20(17)30-24(27)23(25)15(3)4/h10-11,14-15,17,19-20,23H,7-9,12-13,25H2,1-6H3/t17-,19-,20-,23+/m1/s1
Formelmasse 418.2832