Learn More
Thermo Scientific™ Valco™ Injektor-Modell C6W
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Valco™ Injektor-Modell C6W als Injektor oder Schaltventil.
37.89 € - 156.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Probenvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11563980
|
Thermo Scientific™
SL100CW |
Probeninjektorschleife, Edelstahl | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11573980
|
Thermo Scientific™
SL10CW |
Probeninjektorschleife, Edelstahl | 10 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11503990
|
Thermo Scientific™
SL50CW |
Probeninjektorschleife, Edelstahl | 50 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11513990
|
Thermo Scientific™
SL5CW |
Probeninjektorschleife, Edelstahl | 5 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Valco™ Injektor-Modell C6W als Injektor oder Schaltventil. Mit manuellem oder mikroelektrischem Antrieb lieferbar. Mit 1/16-in.-Fittings und sechs 0,010-in.-Anschlüssen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
6 Ports |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.