Learn More
Julabo Valegro 500 Umluftkühler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30244962
Ansicht ändern
Click to view available options
Kühlleistung:
0,5 kW
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung Packungsgröße
30244962 0,5 kW 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30244962 Lieferant Julabo Lieferanten-Nr. 9610050
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Umluftkühler Valegro 350 mit einem Arbeitstemperaturbereich von -20 bis +40 °C bietet im Verhältnis zu seiner sehr kompakten Bauweise eine starke Kühlleistung von 0,35 kW bei 20 °C.
Der Umluftkühler Valegro 500 mit einem Arbeitstemperaturbereich von -20 bis +40 °C °bietet im Verhältnis zu seiner sehr kompakten Bauweise eine starke Kühlleistung von 0,5 kW bei 20 °C.°C. Die integrierte Pumpe erzeugt einen Pumpendruck von bis zu 0,85 bar. Es ist zudem stufenlos verstellbar und kann optimal an die Anforderungen der Kundenanwendung angepasst werden.
Die modernen Geräte bieten eine präzise Temperaturregelung für ein breites Anwendungsspektrum in Laboren, Industrie und Forschung und fügen sich dank ihrer kompakten Bauweise nahtlos in jede Arbeitsumgebung ein. Der Kältekreislauf arbeitet mit einem umweltfreundlichen, natürlichen Kältemittel.
Bei der Entwicklung der Valegro Umluftkühler stand maximale Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Zahlreiche hilfreiche Funktionen wie eine Timerfunktion, ein herausnehmbares Belüftungsgitter, das sich werkzeuglos entfernen lässt, oder eine beleuchtete und einfach zu reinigende Füllstandsanzeige erleichtern die tägliche Arbeit. Das geneigte OLED-Touchdisplay ist gut lesbar und ergonomisch zu bedienen. Die intuitive Menünavigation ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Warnhinweise und Meldungen in leicht verständlicher Volltextsprache gewährleisten jederzeit eine sichere Handhabung der Geräte. Neben RS232- und USB-C-Schnittstellen sind die Valegro-Umluftkühler auch mit Ethernet (optional) erhältlich. Alle Schnittstellen befinden sich direkt unter dem Display und sind von vorne leicht zu bedienen.
  • Präzise Temperaturstabilität von ±0,3 °C
  • Einstellbare Pumpe zur Regulierung von Druck und Durchflussrate
  • Entfernbares Lüftungsgitter ohne Werkzeug
  • Integrierte Rollen für einfaches Manövrieren auf und unter der Laborbank
  • Einfache Timerfunktion
  • Autostart-Funktion
  • Datenaufzeichnung
  • Intuitive Menünavigation in deutscher/englischer Volltextversion
  • Benutzerfreundliche Bedienung dank umfassender Hilfetexte
  • Anpassen der Bildschirmhelligkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,5 bis 3 Liter
Kommunikation USB
Kondensatortyp Luftgekühlt
Kühlleistung 0,5 kW
Flussrate 19 l/min.
Pumpentyp Kreiselpumpe
Temperaturbereich 5 bis 40 °C
Typ Umlaufkühler
Display OLED
Max. Druck 0,85 bar
Geräuschpegel 55 dB(A)
Steckertyp Schuko-Stecker
Sicherheitsglas Klassifizierung I (NFL )
Temperaturstabilität ±0,3 °C
Zeitschaltuhr 99 h 59 min
Gewicht (metrisch) 26 kg
Elektrische Anforderungen 200/230 V
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz