Learn More
Emma Safety Footwear Valentino (Frontier 164) Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15958281
Change view
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15958281 45 1 Paar
15998271 39 1 Paar
15908281 40 1 Paar
15918281 41 1 Paar
15928281 42 1 Paar
15938281 43 1 Paar
15948281 44 1 Paar
15968281 46 1 Paar
15978281 47 1 Paar
15988281 48 1 Paar
10 options
Artikelnummer. 15958281
Marke: Emma Safety Footwear MM16409045
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brasilianisches 2-Ton-Vollleder kombiniert mit Nubuk verleiht einen zusätzlichen eleganten Look.
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • TPU-Außensohle
  • Narbenleder
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Valentino (Frontier 164)
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder
Material Leder, Nubuk
Größe 45
Zehenmaterial Stahl