Learn More
Valeraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025734
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459337 250 g 250 Gramm
11449337 1000 g 1000 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11459337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21389.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
It finds it application in flavorings, resin chemistry, and rubber accelerators. Valeraldehyde is used as a gaseous standard in the study of the sorptive loss pattern for volatile compounds. Valeraldehyde is used as an intermediate in industrial settings in the production of valeric acid and amyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung in Aromastoffen, Harzchemie und Gummibeschleunigern. Valeraldehyd wird als gasförmiger Standard bei der Untersuchung des sorptiven Verlustmusters für flüchtige Verbindungen verwendet. Valeraldehyd wird als Zwischenprodukt im industriellen Umfeld bei der Herstellung von Valeriansäure und Amylalkohol eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 13.5 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-62-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00007026
InChI-Schlüssel HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC-Name Pentanal
SMILES CCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeraldehyde
Schmelzpunkt -92°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 102°C to 103°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Geruch Like Aldehyde
Strukturformel CH3(CH2)3CHO
Brechungsindex 1.395
Menge 250 g
UN-Nummer UN2058
Beilstein 1616304
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9902
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,13.5g/L. Soluble in alcohol.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.