Learn More
Valeraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10356550 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10715041 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10666164 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10356550 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149562500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-62-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00007026
InChI-Schlüssel HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC-Name Pentanal
SMILES CCCCC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Valeraldehyde
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -92.0°C
Dichte 0.8070g/mL
Siedepunkt 103.0°C
Flammpunkt 12°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CHO
Brechungsindex 1.3900 to 1.3950
Menge 250 mL
Beilstein 01, 676
Merck Index 15, 10088
Relative Dichte 0.807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, propylene glycol and, many organic solvents
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%