Learn More
Valeraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10715041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Pakningsstørrelse:
1 Liter
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung undefined
10715041 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10356550 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10666164 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10715041 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149561000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.25 €
    21.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 4.60 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-62-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00007026
InChI-Schlüssel HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC-Name Pentanal
SMILES CCCCC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Valeraldehyde
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -92.0°C
Dichte 0.8070g/mL
Siedepunkt 103.0°C
Flammpunkt 12°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CHO
Brechungsindex 1.3900 to 1.3950
Menge 100 mL
Beilstein 01, 676
Merck Index 15, 10088
Relative Dichte 0.807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, propylene glycol and, many organic solvents
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Valeraldehyde
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Valeraldehyde