Learn More
Valeraldehyd (Pentanal), TRC
Artikelnummer. 30009746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009746 250 mg 250 Milligramm
30136535 1 g 1 Gramm
30005872 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009746 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV091295250MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-62-3
Summenformel C5 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Synonym Valeraldehyde, Pentanal, Valeraldehyde (8CI), NSC 35404, Pentylaldehyde, Valeral, Valeric acid aldehyde, Valeric aldehyde, n-Pentanal, n-Valeraldehyde
IUPAC-Name Pentanal
SMILES CCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Valeraldehyde
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Formelmasse 86.0732