Learn More
Valeramid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-211650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10198130
Marke: Thermo Scientific Acros 422440025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 626-97-1 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-97-1
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD00041895
InChI-Schlüssel IPWFJLQDVFKJDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeramide, n-valeramide, pentanimidic acid, unii-tkl9tn43qk, tkl9tn43qk, ksc353i5p, ipwfjlqdvfkjdu-uhfffaoysa, valeramide, pharmaceutical impurity standard
PubChem CID 12298
ChEBI CHEBI:16459
IUPAC-Name Pentanamid
SMILES CCCCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeramide
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 101°C to 106°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CONH2
Menge 2.5 g
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Glänzendes Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valeramide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.