Learn More
Valeramide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentanamide (Valeramide) |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7) |
| Formelmasse | 101.0841 |