Learn More
Valeriansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Gehäuse 2500mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493347 Gehäuse 2500mL 2500 Milliliter
11483890 100 ml 100 Milliliter
11483347 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16238.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Valeric acid, is used as a sex attractant of the sugar beet wireworm, Limonius californicus. It is used predominantly as an intermediate in the manufacture of flavors and perfumes, ester type lubricants, plasticizers and vinyl stabilizesrs. It is a food additive used as a synthetic flavoring substance dan adjuvant. It is an inert ingredient in controlling pest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Valeriansäure ist ein Sexuallockstoff des Zuckerrübendrahtwurms Limonius californicus. Es wird vorwiegend als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Aromen und Parfums, esterbasierten Schmierstoffen, Weichmachern und Vinylstabilisatoren verwendet. Es handelt sich um einen Lebensmittelzusatzstoff, der als synthetischer Aromastoff und Hilfsmittel verwendet wird. Es ist ein inerter Bestandteil bei der Bekämpfung von Schädlingen.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-52-4
Summenformel C5H10O2.
Molekulargewicht (g/mol) 102.133
MDL-Nummer MFCD00004413
InChI-Schlüssel NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC-Name Pentanosäure
SMILES CCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeric acid
Schmelzpunkt -34 °C
Siedepunkt 184°bis 186 °C
Strukturformel CH3(CH2)3CO2H
UN-Nummer UN3265
Beilstein 969454
Merck Index 14,9904
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Dichte 0,938
Menge Gehäuse 2500mL
Flammpunkt 88 °C (190 °F)
Geruch Unangenehm
Brechungsindex 1,408
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Valeric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanoic acid