Learn More
Valeriansäure-Hydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391317 5 g 5 Gramm
11301327 25 g 25 Gramm
11311327 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01555.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38291-82-6 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38291-82-6
Summenformel C5H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 116.164
MDL-Nummer MFCD00025137
InChI-Schlüssel PJBQYCIDGYKEMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid hydrazide, pentanohydrazide, valerohydrazide, pentanoic acid, hydrazide, pentanoic acid hydrazide, valerylhydrazine, pentanoic acid,hydrazide, acmc-1afhr
PubChem CID 93202
IUPAC-Name Pentanhydrazid
SMILES CCCCC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeric acid hydrazide
Schmelzpunkt 55°C to 64°C
Menge 5 g
Beilstein 1744747
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 95%