Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Valerophenone |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | -9.0°C |
| Farbe | Grün-Gelb bis Gelb |
| Dichte | 0.9800g/mL |
| Siedepunkt | 105.0°C to 107.0°C (5.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 102°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |