Learn More
Valerophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488793 500 g 500 Gramm
11468793 25 g 25 Gramm
11478793 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488793 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10525.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1009-14-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Valerophenone is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Valerophenon wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
 Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Kunststoffen. Bei Raumtemperatur und entsprechender Belüftung aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1009-14-9
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
MDL-Nummer MFCD00009480
InChI-Schlüssel XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1-on
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valerophenone
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 0.978
Siedepunkt 244°C to 245°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.5143
Menge 500 g
Beilstein 1907717
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 99%