Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Cuvette Qualification Filter Kit
Artikelnummer. 31921092 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC and NanoDrop 2000C Spektrophotometer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31921092 NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC and NanoDrop 2000C Spektrophotometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31921092 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 840257300
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Cuvette Qualification Filter Kit for the cuvette based Thermo Scientfic™ NanoDrop™ UltraC and NanoDrop™ UltraC FL, NanoDrop™ OneC and NanoDrop™ 2000c Spectrophotometers is an essential tool for ensuring the optimal performance of your spectrophotometers. This kit provides you with the necessary filters for accurate cuvette qualification testing.
Folgendes ist im Lieferumfang der Validierungslösungen für UV-Vis-Spektralphotometer enthalten:
  • Informationen zum Validierungsprozess
  • Unterlagen zur Hersteller-verifizierten Installationsqualifizierung (IQ) zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Systemleistung
  • Informationen zu im Arzneibuch empfohlenen Tests für spezifische Leistungen, wo zutreffend
  • Installations- und Gerätezertifizierung
Verfügbare Lösungen für Geräte der Serie GENESYS 40-180, Biomate 160, Evolution 200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000- und NanoDrop 8000
Spezifikation
Beschreibung Qualification Filter Kit for NanoDrop OneC and NanoDrop 2000C Spectrophotometers
Zur Verwendung mit (Geräte) NanoDrop UltraC, NanoDrop UltraC FL, NanoDrop OneC and NanoDrop 2000C Spektrophotometer
Enthält 1 x Filter holder blank, 1 x 10%T Filter, Calibrated, 1 x 50%T Filter, Calibrated, Certificate with traceability and NVLAP 17025, Lab Code 200955, accreditation