Learn More
Thermo Scientific™ Validierungsausrüstung für UV-Vis-Spektrophotometer
Artikelnummer. 16552382 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
GENESYS Validator
Qualifizierungs-Filterkit
Validator Lite
Verifizierungskit für das Leistungsverhalten
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
16552382 Qualifizierungs-Filterkit -
11947471 Validator Lite 1 Stück
16594560 GENESYS Validator 1 Stück
16665492 Verifizierungskit für das Leistungsverhalten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16552382 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 840326000
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit den Thermo Scientific™ Validierungstools für UV-VIS-Spektralphotometer, die Hilfsmittel und eine Dokumentation zur Systemqualifizierung bereitstellt, gewährleisten Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
Mit der Thermo Scientific™ UV-Vis-Spektrophotometer-Validierungsausrüstung erhalten Sie sämtliche Unterlagen und Referenzmaterialien, die zu einer einfachen Installation sowie Installations- und Funktionsqualifizierung (IQ/OQ) beitragen. Zertifizierte Normen zur Überprüfung des Geräteleistungsverhaltens gemäß werksseitiger Spezifikationen sind separat erhältlich.
Folgendes ist im Lieferumfang der Validierungslösungen für UV-Vis-Spektralphotometer enthalten:
  • Informationen zum Validierungsprozess
  • Unterlagen zur Hersteller-verifizierten Installationsqualifizierung (IQ) zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Systemleistung
  • Informationen zu im Arzneibuch empfohlenen Tests für spezifische Leistungen, wo zutreffend
  • Installations- und Gerätezertifizierung
Verfügbare Lösungen für Geräte der Serie GENESYS 40-180, Biomate 160, Evolution 200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000- und NanoDrop 8000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Qualifizierungs-Filterkit
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer der Serie Evolution 200 und Evolution 350