Learn More
Valifenalat, TRC
Artikelnummer. 30138341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138341 50 mg 50 Milligramm
30137038 250 mg 250 Milligramm
17932175 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09403050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 283159-90-0
Summenformel C19 H27 Cl N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 398.88
Synonym β-Alanine, N-[(1-methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-, methyl ester, IR 5885, Valifenalate, Valiphenal
IUPAC-Name Methyl-3-(4-Chlorophenyl)-3-[[(2S)-3-Methyl-2-(Propan-2-Yloxycarbonylamino)Butanoyl]-Aminopropanoat
SMILES COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valifenalate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
Formelmasse 398.1608