Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskala
Artikelnummer. 15456121 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modell:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Lesbarkeit:
0,0002 kg
0,0005 kg
0,001 kg
0,002 kg
Bauweise:
Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
Packungsgröße:
1 Einheit
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Bauweise unitSize
15456121 6 kg V41XWE6T 0,001 kg Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS 1 Einheit
15486111 15 kg V41PWE15T 0,002 kg Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS 1 Einheit
15476111 6 kg V41PWE6T 0,001 kg Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS 1 Einheit
15466111 3 kg V41PWE3T 0,0005 kg Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS 1 Einheit
15456111 1.5 kg V41PWE1501T 0,0002 kg Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS 1 Einheit
15466121 15 kg V41XWE15T 0,002 kg Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS 1 Einheit
15446121 3 kg V41XWE3T 0,0005 kg Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS 1 Einheit
15436121 1.5 kg V41XWE1501T 0,0002 kg Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15456121 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30072313
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
  • Wasserdichtes Design
  • Kombination aus berührungsloser Bedienung, Geschwindigkeit und Langlebigkeit
  • Erhältlich in Edelstahl- und Kunststoffgehäuseausführungen
  • Helle LED-Displays vorne und hinten
  • Zwei Displays ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen im Einzelhandel
  • Durchstoßfeste Tastaturen
  • Berührungslose Infrarotsensoren in Kombination mit einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde erhöhen die Produktivität von Wiegevorgängen.
  • Maximale externe Auflösung von 1:6.000/1:7.500
  • Zusätzliche Kontrollwäge- und Prozentwägemodi
  • Die IP68-Durchflusskonstruktion gewährleistet, dass Ablagerungen vor Beschädigungen durch Flüssigkeiten geschützt sind.
  • Große, vollständig gummierte Füße an den äußersten Ecken der Waage sorgen für einen sicheren Stand und optimale Bodenhaftung, wodurch das Risiko des Verrutschens oder Herunterfallens der Waage auf glatten Oberflächen minimiert wird.
  • Präzise Messungen mit OIML-/EG-Typgenehmigung, die die Genauigkeitsanforderungen der Klasse III gemäß EG-Richtlinien und EN45501 erfüllen oder übertreffen
  • Universal-Netzadapter für 100–240 V AC
  • Abmessungen: Modell V41PW: 280 mm T x 256 mm B x 121 mm H; Modell V41XW: 288 mm (T) x 256 mm (B) x 124 mm (H)
Weitere Standardfunktionen und Zubehör: Verstellbare Füße, beleuchtete Libelle, Menü- und Modus-Navigationshinweise auf den Tasten, praktischer Tragegriff, Edelstahlwanne und chemikalienbeständige Beschichtung, neue mechanische Tasten, eine Abdeckung mit Feder zum Schutz des Stromanschlusses der Waage.
Anwendungsmodi:
  • Wiegen – Bestimmen Sie das Gewicht von Gegenständen in einer oder mehreren Wägeeinheiten (g, kg). Nutzen Sie die Ablesbarkeit von 0,2 g bis 5 g zum Wiegen von Zusatzstoffen, Gewürzen und Hefe.
  • Prozentuale Gewichtung – Beinhaltet prozentuale Gewichtung für die Rezepturentwicklung und Bäckerprozente
  • Wiegen prüfen – Mithilfe der hellen roten/gelben/grünen LEDs lassen sich Behälter und Verpackungen einfach nach Gewicht befüllen, um sie zu sortieren, zu klassifizieren und zu portionieren.
  • Akkumulation – Führen Sie eine laufende Gesamtsumme aller Artikel nach Gewicht, um die Ergebnisse langfristiger Produktionsläufe zu erfassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden
Akkutyp Wiederaufladbar, Bleisäure
Bauweise Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
Fassungsvermögen 6 kg
Displaytyp Doppelte rote LED
Abmessungen (L x B) Plattform 190 x 242 mm
Lesbarkeit 0,001 kg
Modell V41XWE6T
Schutzartklasse IP68
Arten von Sensoren IR
Stabilisierungszeit ≤0,5 Sekunden
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Gewicht (metrisch) 3,9 kg
Elektrische Anforderungen 12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz)