Learn More
Ohaus™ Valor™ 4000 Kompakte Tischwaagenskala
Artikelnummer. 15466121 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
Modell:
V41PWE1501T
V41PWE15T
V41PWE3T
V41PWE6T
V41XWE1501T
V41XWE15T
V41XWE3T
V41XWE6T
Lesbarkeit:
0,0002 kg
0,0005 kg
0,001 kg
0,002 kg
Bauweise:
Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15466121
Marke: Ohaus™ 30072314
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese eichfähige Lebensmittelwaage gewährleistet selbst in rauen Umgebungen mehr Sicherheit, Effizienz und Produktivität.
  • Wasserdichtes Design
  • Kombination von berührungslosen Operationen, Geschwindigkeit und Haltbarkeit
  • Lieferbar in Edelstahlausführung und Kunststoffgehäuse
  • Helle LED-Anzeigen vorn und hinten
  • Doppelte Anzeigen ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen im Einzelhandel
  • Durchstichfeste Tastaturen
  • Berührungslose Infrarotsensoren in Kombination mit einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde erhöhen die Produktivität der Wägevorgänge
  • Maximale externe Auflösung von 1:6,000/1:7,500
  • Zusätzliche Kontrollwäge- und Prozentwägemodi
  • Durchflussdesign gemäß IP68 gewährleistet, dass die Waage vor Schäden durch Flüssigkeiten geschützt ist
  • Große, voll gummierte Füße an den äußeren Ecken der Waage bieten eine große Standfläche und einen Oberflächenwiderstand, der das Risiko minimiert, dass die Waagen auf glatten Oberflächen gleiten oder herabfallen
  • Präzise Messungen mit OIML/EC-Typgenehmigung, um die Genauigkeitsanforderungen der Klasse III gemäß den EG-Richtlinien und dem EN 45501 zu erfüllen oder zu übertreffen
  • 100 – 240 VAC
  • Abmessungen (T x B x H): Modell V41PW: 280 x 256 x 121 mm, Modell V41XW: 288 x 256 x 124 mm
Weitere Standardmerkmale und -anlagen: Verstellbare Füße, Libelle mit Beleuchtung, Navigation für Menü- und Modus-Setup bestätigt auf Tasten, Tragegriff für einfachen Transport, Edelstahlwanne und chemisch beständiger Schutzüberzug, neue mechanische Tasten, eine Abdeckung mit Feder zum Schutz des Stromanschlusses der Waage.
Anwendungsmodi:
  • Wiegen – Bestimmen des Gewichts der Artikel in einer oder mehreren Wägeeinheiten g, kg – Verwenden einer Gewichtsanzeige von 0.2 bis 5 g für Zusätze, Gewürze und Hefe
  • Prozentwägen – Inklusive Prozentwägung für Rezepturformulierung & Bäckereien
  • Kontrollwägen – Anhand der hellen roten/gelben/grünen LEDs Behälter und Verpackungen problemlos nach Gewicht zum Sortieren, Graduieren und Portionieren füllen
  • Akkumulation – Belassen einer laufenden Summe aller Artikel nach Gewicht für die Aufzeichnung langfristiger Produktionslaufergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden
Akkutyp Wiederaufladbar, Bleisäure
Bauweise Gehäuseoberteil und Plattform aus Edelstahl, Gehäuseunterteil aus ABS
Fassungsvermögen 15 kg
Displaytyp Duales rotes LED-Display
Abmessungen (L x B) Plattform 190 x 242 mm
Lesbarkeit 0,002 kg
Modell V41XWE15T
Schutzartklasse IP68
Arten von Sensoren IR
Stabilisierungszeit ≤0,5 Sekunden
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +40 °C
Gewicht (metrisch) 3,9 kg
Elektrische Anforderungen 12 VDC 0,84 A, Universalnetzteil (100/220 VAC 50/60 Hz)