Description
- Wasserdichtes Design
- Kombination aus berührungsloser Bedienung, Geschwindigkeit und Langlebigkeit
- Erhältlich in Edelstahl- und Kunststoffgehäuseausführungen
- Helle LED-Displays vorne und hinten
- Zwei Displays ermöglichen schnelles und einfaches Wiegen im Einzelhandel
- Durchstoßfeste Tastaturen
- Berührungslose Infrarotsensoren in Kombination mit einer Stabilisierungszeit von einer halben Sekunde erhöhen die Produktivität von Wiegevorgängen.
- Maximale externe Auflösung von 1:6.000/1:7.500
- Zusätzliche Kontrollwäge- und Prozentwägemodi
- Die IP68-Durchflusskonstruktion gewährleistet, dass Ablagerungen vor Beschädigungen durch Flüssigkeiten geschützt sind.
- Große, vollständig gummierte Füße an den äußersten Ecken der Waage sorgen für einen sicheren Stand und optimale Bodenhaftung, wodurch das Risiko des Verrutschens oder Herunterfallens der Waage auf glatten Oberflächen minimiert wird.
- Präzise Messungen mit OIML-/EG-Typgenehmigung, die die Genauigkeitsanforderungen der Klasse III gemäß EG-Richtlinien und EN45501 erfüllen oder übertreffen
- Universal-Netzadapter für 100–240 V AC
- Abmessungen: Modell V41PW: 280 mm T x 256 mm B x 121 mm H; Modell V41XW: 288 mm (T) x 256 mm (B) x 124 mm (H)
Weitere Standardfunktionen und Zubehör: Verstellbare Füße, beleuchtete Libelle, Menü- und Modus-Navigationshinweise auf den Tasten, praktischer Tragegriff, Edelstahlwanne und chemikalienbeständige Beschichtung, neue mechanische Tasten, eine Abdeckung mit Feder zum Schutz des Stromanschlusses der Waage.
Anwendungsmodi:
- Wiegen – Bestimmen Sie das Gewicht von Gegenständen in einer oder mehreren Wägeeinheiten (g, kg). Nutzen Sie die Ablesbarkeit von 0,2 g bis 5 g zum Wiegen von Zusatzstoffen, Gewürzen und Hefe.
- Prozentuale Gewichtung – Beinhaltet prozentuale Gewichtung für die Rezepturentwicklung und Bäckerprozente
- Wiegen prüfen – Mithilfe der hellen roten/gelben/grünen LEDs lassen sich Behälter und Verpackungen einfach nach Gewicht befüllen, um sie zu sortieren, zu klassifizieren und zu portionieren.
- Akkumulation – Führen Sie eine laufende Gesamtsumme aller Artikel nach Gewicht, um die Ergebnisse langfristiger Produktionsläufe zu erfassen.
Spécification
Spécification
| Akkulaufzeit | Unter normalen Umständen 50 Stunden durchgehender Betrieb bei einer Ladezeit von 12 Stunden |
| Akkutyp | Wiederaufladbar, Bleisäure |
| Bauweise | Plattform aus Edelstahl, Gehäuse aus ABS |
| Fassungsvermögen | 15 kg |
| Displaytyp | Doppelte rote LED |
| Abmessungen (L x B) Plattform | 190 x 242 mm |
| Lesbarkeit | 0,002 kg |
| Modell | V41PWE15T |
| Schutzartklasse | IP68 |
| Arten von Sensoren | IR |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.